Orders LinkContactUsLinkComponent
Blanking nuts
Blanking nuts
02, fit port size ½" NPT
Katalogové číslo COWIPC702.050
Dodavatel:   COWIE
Blanking nuts
Katalogové číslo COWIPC702.050
Dodavatel:  COWIE
Blanking nuts
Blanking nuts
02, fit port size ½" NPT
Přejít na:
Price
213,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PTFE, white.
  • Chemically inert
  • Reduce contamination and simplify cleaning
  • Non-scratch
NPT blanking nuts/plugs are used to seal unused ports. To assemble simply screw the NPT blanking nut into a corresponding NPT port of the reactor lid.
Specifikace
  • Popis:
    fit port size ½" NPT
  • Sekvence:
    02