Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibration weights, class E2, Proof Line
Calibration weights, class E2, Proof Line
024, 2 mg, ±0.006 mg, Leaf weight
Katalogové číslo SARBYCW0221-AC-02
Dodavatel:   Sartorius Balances
Calibration weights, class E2, Proof Line
Katalogové číslo SARBYCW0221-AC-02
Dodavatel:  Sartorius Balances
Calibration weights, class E2, Proof Line
Calibration weights, class E2, Proof Line
024, 2 mg, ±0.006 mg, Leaf weight
Price
3 720,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Sartorius Proof Line weights are high quality working standards for everyday use. These weights are made of high quality material with polished or precision lathed surfaces.
  • 0 to 5 mg leaf weights: Aluminium
  • 10 to 500 mg leaf weights: Nickel silver
  • 1 g to 10 Kg Knob weights: Stainless steel
Certifications: Comply in all respects with the requirements on shape, material and markings specified by the OIML R111-1 International Recommendation.
Specifikace
  • Hmotnost:
    2 mg
  • Sekvence:
    024
  • Tolerance:
    ±0.006 mg
  • Typ:
    Leaf weight
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Brush, small, 100 mm
    Brush, small, 100 mm
    SARBYAW11
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 287,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Brush, medium, 115 mm
    Brush, medium, 115 mm
    SARBYAW12
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 402,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Brush, large, 150 mm
    Brush, large, 150 mm
    SARBYAW13
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 918,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Brush, extra large, 250 mm
    Brush, extra large, 250 mm
    SARBYAW14
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Pair of gloves, cotton
    Pair of gloves, cotton
    SARBYAW21
    17
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 629,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Handle, for lifting 20 kg weights
    Handle, for lifting 20 kg weights
    SARBYAW52
    15
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 10 920,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Forceps with silicone-coated tips, 115 mm, for 1 mg - 5 g
    Forceps with silicone-coated tips, 115 mm, for 1 mg - 5 g
    SARBYAW31
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 717,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Glass bell jar with support plate, for 100 g - 1 kg (2 kg)
    Glass bell jar with support plate, for 100 g - 1 kg (2 kg)
    SARBYAW02
    12
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 25 790,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Forceps with silicone-coated tips, 230 mm, for 1 g - 1 kg
    Forceps with silicone-coated tips, 230 mm, for 1 g - 1 kg
    SARBYAW33
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 580,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Weight fork, for 2 kg
    Weight fork, for 2 kg
    SARBYAW43
    27
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 910,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Weight fork, for 500 g
    Weight fork, for 500 g
    SARBYAW41
    28
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 5 730,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Weight fork, for 1 kg
    Weight fork, for 1 kg
    SARBYAW42
    26
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 290,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Handle, for lifting 5 kg weights
    Handle, for lifting 5 kg weights
    SARBYAW50
    13
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 440,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Pair of gloves, fine leather
    Pair of gloves, fine leather
    SARBYAW22
    18
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 610,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Glass bell jar with support plate, for 10 kg
    Glass bell jar with support plate, for 10 kg
    SARBYAW04
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 40 130,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Glass bell jar with support plate, for 1 mg - 50 g (100 g or 200 g)
    Glass bell jar with support plate, for 1 mg - 50 g (100 g or 200 g)
    SARBYAW01
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 22 930,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Handle, for lifting 50 kg weights
    Handle, for lifting 50 kg weights
    SARBYAW53
    16
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 24 370,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Handle, for lifting 10 kg weights
    Handle, for lifting 10 kg weights
    SARBYAW51
    14
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 8 590,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Plastic screw box for 1 - 20 g weights with closed-pore foam inlet
    Plastic screw box for 1 - 20 g weights with closed-pore foam inlet
    SARBYAW20GL
    19
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 343,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Plastic screw-top boxes for 100 g weights with closed-pore foam inlet
    Plastic screw-top boxes for 100 g weights with closed-pore foam inlet
    SARBYAW100GL
    25
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 431,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Plastic screw box for 50 g weights with closed-pore foam inlet
    Plastic screw box for 50 g weights with closed-pore foam inlet
    SARBYAW50GL
    23
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 431,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Forceps with silicone-coated tips, 160 mm, for 1 g - 200 g
    Forceps with silicone-coated tips, 160 mm, for 1 g - 200 g
    SARBYAW32
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 010,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Glass bell jar with support plate, for 20 kg
    Glass bell jar with support plate, for 20 kg
    SARBYAW05
    11
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 45 750,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Plastic screw box for 100 mg weights with closed-pore foam inlet
    Plastic screw box for 100 mg weights with closed-pore foam inlet
    SARBYAW01GL
    24
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 343,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Plastic screw box for 1 - 5000 g weights with closed-pore foam inlet
    Plastic screw box for 1 - 5000 g weights with closed-pore foam inlet
    SARBYAW5000GL
    22
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 290,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Weight fork, for 500 g - 5 kg
    Weight fork, for 500 g - 5 kg
    SARBYAW70
    29
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 7 170,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Plastic screw box for 1 - 500 g weights with closed-pore foam inlet
    Plastic screw box for 1 - 500 g weights with closed-pore foam inlet
    SARBYAW500GL
    20
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 573,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Plastic screw box for 1 - 2000 g weights with closed-pore foam inlet
    Plastic screw box for 1 - 2000 g weights with closed-pore foam inlet
    SARBYAW2000GL
    21
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 918,00 Kč