Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer, 0,900 − 1,000 g/ml, 0,002  g/ml, 245 mm
Katalogové číslo NEUB3910-09
Hydrometers
Katalogové číslo NEUB3910-09
Hydrometers
Hydrometer, 0,900 − 1,000 g/ml, 0,002  g/ml, 245 mm
Přejít na:
Price
1 870,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Both hydrometers (aerometers) are designed for the determination of density by the Archimede's principle.
 : DIN 12791
Specifikace
  • Popis:
    Hydrometer
  • Délka:
    245 mm
  • Dělení:
    0,002  g/ml
  • Rozsah:
    0,900 − 1,000 g/ml