Orders LinkContactUsLinkComponent
Optical windows
41, Clear aperture 85%, surface finish 60/40, Sapphire, 25,4 mm, 1 mm
Katalogové číslo 45560.KS
Optical windows
Katalogové číslo 45560.KS
Optical windows
41, Clear aperture 85%, surface finish 60/40, Sapphire, 25,4 mm, 1 mm
Přejít na:
Price
9 530,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These optical windows are ideally stored at ambient temperatures.
  • Clear aperture 85%
  • Surface finish 60/40 or 40/20
Specifikace
  • Materiál okna:
    Sapphire
  • Popis:
    Clear aperture 85%, surface finish 60/40
  • Rozměry:
    25,4 mm
  • Sekvence:
    41
  • Tloušťka:
    1 mm