Orders LinkContactUsLinkComponent
Chairs
Chairs
16, ESD chair, with step, contact backrest, with volume conductive plastic seat and five-legged base frame, 580 - 850 mm, Glides
Katalogové číslo BIMO9801E-1100
Dodavatel:   bimos
Chairs
Katalogové číslo BIMO9801E-1100
Dodavatel:  bimos
Chairs
Chairs
16, ESD chair, with step, contact backrest, with volume conductive plastic seat and five-legged base frame, 580 - 850 mm, Glides
Price
16 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These work chairs are user-friendly and ensures flexible sitting at workstations in production. The work chair has a large selection of mechanisms and is equipped as standard with seat and back shells made of sturdy plastic.
  • The comfortable change pads are available in different surfaces and colours
  • Features exchangeable upholstery elements
  • Permanent contact backrest, backrest height adjustment and steel base
Documents
Specifikace
  • Popis:
    ESD chair, with step, contact backrest, with volume conductive plastic seat and five-legged base frame
  • Výška:
    580 - 850 mm
  • Sekvence:
    16
  • Základna:
    Glides
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Upholstery, replaceable, duotec fabric, blue
    Upholstery, replaceable, duotec fabric, blue
    BIMO9875-6802
    102
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 970,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Upholstery, replaceable, integral foam, blue
    Upholstery, replaceable, integral foam, blue
    BIMO9865-2001
    103
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 970,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Upholstery, replaceable, duotec fabric, black
    Upholstery, replaceable, duotec fabric, black
    BIMO9875-6801
    101
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 970,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, grey
    Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, grey
    BIMO9875E-9811
    108
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 380,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, blue
    Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, blue
    BIMO9875E-9802
    107
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 380,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, black
    Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, black
    BIMO9875E-9801
    106
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 380,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, red
    Upholstery, replaceable, duotec ESD fabric, red
    BIMO9875E-9803
    109
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 380,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Upholstery, replaceable, skai ESD synthetic leather, black
    Upholstery, replaceable, skai ESD synthetic leather, black
    BIMO9875E-2571
    111
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 380,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Upholstery, replaceable, integral foam, black
    Upholstery, replaceable, integral foam, black
    BIMO9865E-2000
    110
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 380,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Upholstery, replaceable, stamskin top synthetic leather, blue
    Upholstery, replaceable, stamskin top synthetic leather, blue
    BIMO9875-6902
    105
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 970,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Upholstery, replaceable, stamskin top synthetic leather, black
    Upholstery, replaceable, stamskin top synthetic leather, black
    BIMO9875-2571
    104
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 970,00 Kč