Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample containers, snap-seal, Corning®
05, 240 ml, 80 mm, 75 mm, Přírodní, 100/pack, PP
  CORN1730-8
 :   Corning
Sample containers, snap-seal, Corning®
  CORN1730-8
 :  Corning
Sample containers, snap-seal, Corning®
Sample containers, snap-seal, Corning®
05, 240 ml, 80 mm, 75 mm, Přírodní, 100/pack, PP
1 960,00 Kč
1 * 100 KS
PP, disposable, translucent.
  • Snap-Seal locking device keeps the cap closed and secure
  • Hinged cap reduces the chance of sample contamination
  • Graduations in both milliliters and ounces
  • Rough source for marking
These wide mouth sample containers are designed for a wide variety of applications and provide a reliable leak-tight seal when closed properly.
Caution: Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.
Documents
  • Ø vněj.:
    80 mm
  • Balené:
    100/pack
  • Kapacita:
    240 ml
  • Výška:
    75 mm
  • Materiál:
    PP
  • Sekvence:
    05
  • Barva víčka:
    Přírodní