Sample containers, snap-seal, Corning®
04, 120 ml, 68 mm, 52 mm, Přírodní, 200/pack, PP
Dodavatel: Corning
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, disposable, translucent.
- Snap-Seal locking device keeps the cap closed and secure
- Hinged cap reduces the chance of sample contamination
- Graduations in both milliliters and ounces
- Rough source for marking
These wide mouth sample containers are designed for a wide variety of applications and provide a reliable leak-tight seal when closed properly.
Upozornení: Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Ø vněj.:68 mm
- Balené:200/pack
- Kapacita:120 ml
- Výška:52 mm
- Materiál:PP
- Sekvence:04
- Barva víčka:Přírodní