Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample containers, snap-seal, Corning®
03, 120 ml, 45 mm, 91 mm, Přírodní, 200/pack, PP
  CORN1730-4H
 :   Corning
Sample containers, snap-seal, Corning®
  CORN1730-4H
 :  Corning
Sample containers, snap-seal, Corning®
Sample containers, snap-seal, Corning®
03, 120 ml, 45 mm, 91 mm, Přírodní, 200/pack, PP
2 650,00 Kč
1 * 200 KS
PP, disposable, translucent.
  • Snap-Seal locking device keeps the cap closed and secure
  • Hinged cap reduces the chance of sample contamination
  • Graduations in both milliliters and ounces
  • Rough source for marking
These wide mouth sample containers are designed for a wide variety of applications and provide a reliable leak-tight seal when closed properly.
 : Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.
  • Ø vněj.:
    45 mm
  • Balené:
    200/pack
  • Kapacita:
    120 ml
  • Výška:
    91 mm
  • Materiál:
    PP
  • Sekvence:
    03
  • Barva víčka:
    Přírodní