Sample containers, snap-seal, Corning®
02, 45 ml, 30 mm, 84 mm, Přírodní, 400/pack, PP
Dodavatel: Corning
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, disposable, translucent.
- Snap-Seal locking device keeps the cap closed and secure
- Hinged cap reduces the chance of sample contamination
- Graduations in both milliliters and ounces
- Rough source for marking
These wide mouth sample containers are designed for a wide variety of applications and provide a reliable leak-tight seal when closed properly.
Upozornení: Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904.
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Ø vněj.:30 mm
- Balené:400/pack
- Kapacita:45 ml
- Výška:84 mm
- Materiál:PP
- Sekvence:02
- Barva víčka:Přírodní