Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary tubes
Capillary tubes
Capillary Tubes, 75 mm, 1,75 mm, 82,5 µl
Katalogové číslo MARI2951303
Dodavatel:   MARIENFELD
Capillary tubes
Katalogové číslo MARI2951303
Dodavatel:  MARIENFELD
Capillary tubes
Capillary tubes
Capillary Tubes, 75 mm, 1,75 mm, 82,5 µl
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Glass, clear.
  • Na-heparinized (coated)
Capillaries, Na-heparinized (coated)
For blood gas analysis.
Specifikace
  • Ø:
    1,75 mm
  • Objem:
    82,5 µl
  • Popis:
    Capillary Tubes
  • Délka:
    75 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Closure cap for blood gas capillary tubes with Ø 1,75 mm
    Closure cap for blood gas capillary tubes with Ø 1,75 mm
    MARI2960414
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS