Orders LinkContactUsLinkComponent
Sieves
Sieves
11, Stainless steel sieve, 4,00 mm, Síto MF 4.0
Katalogové číslo IKAA2939600
Dodavatel:   IKA
Sieves
Katalogové číslo IKAA2939600
Dodavatel:  IKA
Sieves
Sieves
11, Stainless steel sieve, 4,00 mm, Síto MF 4.0
Přejít na:
Price
9 610,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Specifikace
  • Type:
    Síto MF 4.0
  • Popis:
    Stainless steel sieve, 4,00 mm
  • Sekvence:
    11