0
0,00 Kč
Zadání objednávky
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Váš účet
Košík
Czech Republic
Order Entry
Order Status
Váš účet
Košík
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Domů
Uzávěry
Uzávěry k láhvím
Screw caps, bakelite
Tisk
Screw caps, bakelite
10, with POLYLEX joint PH 18, 18 mm, Černá
Katalogové číslo 216-0573
Dodavatel:
GRAVIS
Screw caps, bakelite
Katalogové číslo 216-0573
Dodavatel:
GRAVIS
Return to Top
Screw caps, bakelite
10, with POLYLEX joint PH 18, 18 mm, Černá
Specifikace
Přejít na:
Specifikace
Price
726,00 Kč
Přihlásit se
pro dostupnost
1 * 100 KS
-
+
Dostupných variant produktové řady
Return Policy
Product Details & Documents
SPVAP08028_TDS_EN
Specifikace
Závit:
18 mm
Barva:
Černá
Popis:
with POLYLEX joint PH 18
Sekvence:
10
Láhve, úzké hrdlo, kulaté, se závitem
#: 215-2586
Dodavatel: GRAVIS