Overflow volumetric flasks, class B
04, 97 ml
Katalogové číslo HECH42115024
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Overflow volumetric flasks, class B
Katalogové číslo HECH42115024
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
DURAN® borosilicate glass 3.3.
- Acid-proof and alkali-resistant markings
- Very good temperature resistance
- Very good chemical resistance
For water analysis.
Specifikace
- Kapacita:97 ml
- Sekvence:04