Orders LinkContactUsLinkComponent
Vložky do nádrže, HyPerforma™
Vložky do nádrže, HyPerforma™
02, Tank liners, 100 l
  HYCPSH30646.02
Vložky do nádrže, HyPerforma™
  HYCPSH30646.02
Vložky do nádrže, HyPerforma™
02, Tank liners, 100 l
5 020,00 Kč
1 * 1 KS
Vložky do nádrží jsou gama zářením ozářené, otevřené jednorázové sáčky určené pro vložení do válcových sudů.
  • Klínový design umožňuje těsné přilnutí k nádrži
  • Vyrobeno z fólie CX3-9
  • Pro jednorázový mixér HyPerforma™ DS 300
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
  • Popis:
    Tank liners, 100 l
  • Sekvence:
    02