Orders LinkContactUsLinkComponent
Vložky do nádrže, HyPerforma™
01, Tank liners, 50 l
  HYCPSH30646.01
Vložky do nádrže, HyPerforma™
  HYCPSH30646.01
Vložky do nádrže, HyPerforma™
01, Tank liners, 50 l
88 310,00 Kč
1 * 10 KS
Vložky do nádrží jsou gama zářením ozářené, otevřené jednorázové sáčky určené pro vložení do válcových sudů.
  • Klínový design umožňuje těsné přilnutí k nádrži
  • Vyrobeno z fólie CX3-9
  • Pro jednorázový mixér HyPerforma™ DS 300
 :
 :
 :
 :
 :
  • Popis:
    Tank liners, 50 l
  • Sekvence:
    01