Vložky do nádrže, HyPerforma™
06, Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
Katalogové číslo HYCPSH30647.02
Dodavatel: THERMO BIOPROCESS DIVISION
Přejít na:
Product Details & Documents
Vložky do nádrží jsou gama zářením ozářené, otevřené jednorázové sáčky určené pro vložení do válcových sudů.
- Klínový design umožňuje těsné přilnutí k nádrži
- Vyrobeno z fólie CX3-9
- Pro jednorázový mixér HyPerforma™ DS 300
:
:
:
:
:
Specifikace
- Popis:Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
- Sekvence:06