Orders LinkContactUsLinkComponent
Vložky do nádrže, HyPerforma™
07, Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
  HYCPSH30647.05
Vložky do nádrže, HyPerforma™
  HYCPSH30647.05
Vložky do nádrže, HyPerforma™
07, Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
51 050,00 Kč
1 * 25 KS
Vložky do nádrží jsou gama zářením ozářené, otevřené jednorázové sáčky určené pro vložení do válcových sudů.
  • Klínový design umožňuje těsné přilnutí k nádrži
  • Vyrobeno z fólie CX3-9
  • Pro jednorázový mixér HyPerforma™ DS 300
 :
 :
 :
 :
 :
  • Popis:
    Tank liners, with liner Ø 630 mm, 100 l
  • Sekvence:
    07