Orders LinkContactUsLinkComponent
Vložky do nádrže, HyPerforma™
Vložky do nádrže, HyPerforma™
05, Tank liners, with liner Ø 630 mm, 50 l
Katalogové číslo HYCPSH30647.04
Vložky do nádrže, HyPerforma™
Katalogové číslo HYCPSH30647.04
Vložky do nádrže, HyPerforma™
05, Tank liners, with liner Ø 630 mm, 50 l
Přejít na:
Price
66 230,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 36 KS
Product Details & Documents
Vložky do nádrží jsou gama zářením ozářené, otevřené jednorázové sáčky určené pro vložení do válcových sudů.
  • Klínový design umožňuje těsné přilnutí k nádrži
  • Vyrobeno z fólie CX3-9
  • Pro jednorázový mixér HyPerforma™ DS 300
Certifications:
Informace pro objednávání:
Informace o dodávce:
Balení:
Upozornení:
Specifikace
  • Popis:
    Tank liners, with liner Ø 630 mm, 50 l
  • Sekvence:
    05