Orders LinkContactUsLinkComponent
Vanilin
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
  SIALW310727-1KG-K
 :   Merck
Vanilin
  SIALW310727-1KG-K
 :  Merck
 :  121-33-5
Vanilin
Vanilin
4024, Glass bottle for solids, 1 kg
 :  121-33-5
63 480,00 Kč
1 * 1 kg
 :  4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
  •  :121-33-5
  •  :C₈H₈O₃
  •  :MFCD00006942
  •  :152.15
  •  :13,09998
  •  :285 °C (1013 hPa)
  •  :∼82 °C
  •  :1,056 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ300
  •  :153 °C
  •  :Density: 1,056 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :204-465-2
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024