Orders LinkContactUsLinkComponent
Microorganisms strains
Micrococcus luteus ATCC® 4698, 5 g
Katalogové číslo SIALM3770-5G
Dodavatel:   Merck
Microorganisms strains
Katalogové číslo SIALM3770-5G
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Microorganisms strains
Microorganisms strains
Micrococcus luteus ATCC® 4698, 5 g
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
3 040,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 g
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    5 g
  • Popis:
    Micrococcus luteus ATCC® 4698
Specifikace