Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromophenol, Sigma-Aldrich®
3368, Glass bottle for solids, 50 g
  SIAL130915-50G
 :   Merck
2-Bromophenol, Sigma-Aldrich®
  SIAL130915-50G
 :  Merck
 :  95-56-7
2-Bromophenol, Sigma-Aldrich®
3368, Glass bottle for solids, 50 g
 :  95-56-7
7 800,00 Kč
1 * 50 g
  •  :95-56-7
  •  :C₆H₅BrO
  •  :MFCD00002146
  •  :173.01
  •  :13,01413
  •  :195 °C (1013 hPa)
  •  :5,6 °C
  •  :1,49 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :202-432-7
  •  :3082
  •  :9,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  •  :Density: 1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    50 g
  • Sekvence:
    3368