Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

2-Bromophenol, Sigma-Aldrich®

3236, Glass bottle for solids, 10 g
Katalogové číslo SIAL130915-10G
Dodavatel:   Merck
2-Bromophenol, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIAL130915-10G
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  95-56-7
2-Bromophenol, Sigma-Aldrich®

3236, Glass bottle for solids, 10 g

Přejít na:
Číslo CAS:  95-56-7
Price
2 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • Číslo CAS:95-56-7
  • Vzorec:C₆H₅BrO
  • MDL číslo:MFCD00002146
  • Molecular Weight:173.01
  • Merck Index:13,01413
  • Bod varu:195 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:5,6 °C
  • Hustota:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:202-432-7
  • UN:3082
  • ADR:9,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  •  :Density: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Specifikace

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    10 g
  • Sekvence:
    3236

Specifikace