Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
33, 9,00, Modrá, 20 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
Katalogové číslo 33667-6X1L
Dodavatel:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Katalogové číslo 33667-6X1L
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
33, 9,00, Modrá, 20 °C, Plastic bottle, 6×1 L, 6 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
12 600,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 6 L
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    6 L
  • Referenční teplota:
    20 °C
  • Barva:
    Modrá
  • Sekvence:
    33
  • Pk Info:
    6×1 L
  • Hodnota pH:
    9,00
Specifikace