Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
21, 7,00, Zelená, 20 °C, Plastic bottle, 6×0,5 L, 3.000 mL
Katalogové číslo 33666-6X500ML
Dodavatel:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Katalogové číslo 33666-6X500ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
21, 7,00, Zelená, 20 °C, Plastic bottle, 6×0,5 L, 3.000 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
6 010,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 3.000 mL
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    3.000 mL
  • Referenční teplota:
    20 °C
  • Barva:
    Zelená
  • Sekvence:
    21
  • Pk Info:
    6×0,5 L
  • Hodnota pH:
    7,00
Specifikace