Buffer solutions, colour coded, Fluka™
24, 7,00, Zelená, 20 °C, VOLPAK container, 5 L, 5 L
Katalogové číslo 33666-5L-VP
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Katalogové číslo 33666-5L-VP
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Specifikace
- Typ balení:VOLPAK container
- Bal.:5 L
- Referenční teplota:20 °C
- Barva:Zelená
- Sekvence:24
- Pk Info:5 L
- Hodnota pH:7,00