Orders LinkContactUsLinkComponent
Caps, ERLENMEYER-CAP
Caps, ERLENMEYER-CAP
02, Červený, 37-39 mm
Katalogové číslo LUDI184115392
Dodavatel:   LUDI
Caps, ERLENMEYER-CAP
Katalogové číslo LUDI184115392
Dodavatel:  LUDI
Caps, ERLENMEYER-CAP
Caps, ERLENMEYER-CAP
02, Červený, 37-39 mm
Přejít na:
Price
1 370,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Aluminium, anodised.
  • Springs made of chromium-nickel steel
  • Springs clamp against the outer wall of the vessel
  • Autoclavable
Specifikace
  • Určeno pro:
    37-39 mm
  • Barva:
    Červený
  • Sekvence:
    02