Orders LinkContactUsLinkComponent
Water baths, transparent polycarbonate
Water baths, transparent polycarbonate
Lázeň polykarbonátová, 112A-E, ≤100 °C, 12 L, 303×342×150 mm, 333×358×166 mm
Katalogové číslo 461-0603
Dodavatel:   HUBER
Water baths, transparent polycarbonate
Katalogové číslo 461-0603
Dodavatel:  HUBER
Water baths, transparent polycarbonate
Water baths, transparent polycarbonate
Lázeň polykarbonátová, 112A-E, ≤100 °C, 12 L, 303×342×150 mm, 333×358×166 mm
Přejít na:
Price
15 750,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Teplotní rozsah:
    ≤100 °C
  • Kapacita:
    12 L
  • Š×H×V:
    333×358×166 mm
  • Š×H×V lázně:
    303×342×150 mm
  • Typ:
    Lázeň polykarbonátová, 112A-E