Orders LinkContactUsLinkComponent
Camera adapters
Camera adapters
04, 0,65×C-mount kamerový adaptér pro ²/₃" čipové snímače
Katalogové číslo 630-1945
Dodavatel:   MOTIC
Camera adapters
Katalogové číslo 630-1945
Dodavatel:  MOTIC
Camera adapters
Camera adapters
04, 0,65×C-mount kamerový adaptér pro ²/₃" čipové snímače
Přejít na:
Price
3 980,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    0,65×C-mount kamerový adaptér pro ²/₃" čipové snímače
  • Sekvence:
    04