Orders LinkContactUsLinkComponent
Dip slides
09, Total / Enterobacteria with neutraliser, 20
Katalogové číslo LIOF525262
Dodavatel:   LIOFILCHEM
Dip slides
Katalogové číslo LIOF525262
Dodavatel:  LIOFILCHEM
Číslo CAS:  
Dip slides
Dip slides
09, Total / Enterobacteria with neutraliser, 20
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 340,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 KS
Product Details & Documents
Flexible contact slide for microbiology screening of surfaces.
  • ISO 18593
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    20
  • Popis:
    Total / Enterobacteria with neutraliser
  • Sekvence:
    09