Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes with Lid
Storage Boxes with Lid
01, 82×55×19 mm
Katalogové číslo SEMA1746
Dodavatel:   SEMADENI
Storage Boxes with Lid
Katalogové číslo SEMA1746
Dodavatel:  SEMADENI
Storage Boxes with Lid
Storage Boxes with Lid
01, 82×55×19 mm
Přejít na:
Price
109,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These storage boxes with lid, made of polystyrene (PS), are transparent and have a plastic hinged lid.
Specifikace
  • Sekvence:
    01
  • Š×H×V:
    82×55×19 mm