Ždímače mopů
06, Stainless steel heavy-duty downpress wringer for VertiKlean® MAX™, QuickTask™ and Edgeless® mops, 380×125×100 mm
Katalogové číslo 141-0959
Přejít na:
Discontinued
Product Details & Documents
Řada ždímacích mechanismů pro zahnuté a ploché mopy.
- vyrobeno z nerezová oceli
- lze použít pro zahnuté, ploché i třásňové mopy
- vhodné k použití s vozíkovými systémy Contec 15, 20, a 25 L
- kompletně autoklávovatelné
Specifikace
- Popis:Stainless steel heavy-duty downpress wringer for VertiKlean® MAX™, QuickTask™ and Edgeless® mops
- Rozměry:380×125×100 mm
- Sekvence:06