Orders LinkContactUsLinkComponent
Slide boxes, PS
Slide boxes, PS
01, Slide boxes, PS, 25, 89×33×103 mm
Katalogové číslo LPIT192590
Dodavatel:   LP ITALIANA
Slide boxes, PS
Katalogové číslo LPIT192590
Dodavatel:  LP ITALIANA
Slide boxes, PS
Slide boxes, PS
01, Slide boxes, PS, 25, 89×33×103 mm
Přejít na:
Price
5 750,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 48 KS
Product Details & Documents
Microscope slide boxes for 25 or 50 slides.
Specifikace
  • Počet sklíček:
    25
  • Popis:
    Slide boxes
  • Materiál:
    PS
  • Sekvence:
    01
  • Š×H×V:
    89×33×103 mm