Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels, hazard warning
Labels, hazard warning
01, Hazard labels: hot surface, RL 315-TRI 025-B7541, Polyester, Černá na žluté, 25×18 mm, 250 labels/roll
Katalogové číslo BRDY251956
Dodavatel:   Brady
Labels, hazard warning
Katalogové číslo BRDY251956
Dodavatel:  Brady
Labels, hazard warning
Labels, hazard warning
01, Hazard labels: hot surface, RL 315-TRI 025-B7541, Polyester, Černá na žluté, 25×18 mm, 250 labels/roll
Přejít na:
Price
2 850,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 Roll
Product Details & Documents
These self adhesive signs are designed to warn people to be careful and to take precautions of potential hazards.
Available in different sizes.
Certifications: Conforms to Health and Safety (Safety Signs and Signals) Regulations 1996.
Specifikace
  • Barva:
    Černá na žluté
  • Popis:
    Hazard labels: hot surface
  • Rozměry:
    25×18 mm
  • Materiál:
    Polyester
  • Sekvence:
    01
  • Model:
    RL 315-TRI 025-B7541
  • Balené:
    250 labels/roll