Orders LinkContactUsLinkComponent
Safety Litter Boxes
Safety Litter Boxes
02, Safety litter box, Nerezová ocel 18/10, 120 L, 400×300×740 mm
Katalogové číslo BOCH11422
Dodavatel:   BOCHEM
Safety Litter Boxes
Katalogové číslo BOCH11422
Dodavatel:  BOCHEM
Safety Litter Boxes
Safety Litter Boxes
02, Safety litter box, Nerezová ocel 18/10, 120 L, 400×300×740 mm
Přejít na:
Price
19 270,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made from stainless steel 18/10, electro-polished.
  • With swinging lid
  • With handles left and right
  • Easy to handle and easy to clean
Specifikace
  • Kapacita:
    120 L
  • Popis:
    Safety litter box
  • Materiál:
    Nerezová ocel 18/10
  • Sekvence:
    02
  • Š×H×V:
    400×300×740 mm