Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
400 ml, 280 mm, 75 mm
Katalogové číslo BOCH8831
Dodavatel:   BOCHEM
Pharmacy scoops
Katalogové číslo BOCH8831
Dodavatel:  BOCHEM
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
400 ml, 280 mm, 75 mm
Přejít na:
Price
3 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Soldered handle
Specifikace
  • Ø:
    75 mm
  • Kapacita:
    400 ml
  • Délka:
    280 mm