Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
01, 100 ml, 220 mm, 50 mm
Katalogové číslo BOCH8830
Dodavatel:   BOCHEM
Pharmacy scoops
Katalogové číslo BOCH8830
Dodavatel:  BOCHEM
Pharmacy scoops
Pharmacy scoops
01, 100 ml, 220 mm, 50 mm
Přejít na:
Price
2 740,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Soldered handle
Specifikace
  • Ø:
    50 mm
  • Kapacita:
    100 ml
  • Délka:
    220 mm
  • Sekvence:
    01