Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
01, 120 ml, 50 mm
Katalogové číslo BURK5370-0120
Dodavatel:   BURKLE
Scoops
Katalogové číslo BURK5370-0120
Dodavatel:  BURKLE
Scoops
Scoops
01, 120 ml, 50 mm
Přejít na:
Price
883,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Sterilisable scoops made of stainless steel AISI 304 (1.4301).
  • Robust
  • Autoclavable up to 121 °C for max. 20 min.
  • Suitable for food contact
Specifikace
  • Ø:
    50 mm
  • Kapacita:
    120 ml
  • Sekvence:
    01