Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, disposable
Pasteur pipettes, disposable
Pre-plugged, 2 ml, 7 mm, 230 mm, 250/box
Katalogové číslo HECH40567092
Pasteur pipettes, disposable
Katalogové číslo HECH40567092
Pasteur pipettes, disposable
Pasteur pipettes, disposable
Pre-plugged, 2 ml, 7 mm, 230 mm, 250/box
Přejít na:
Price
744,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 KS
Product Details & Documents
These disposable Pasteur pipettes are made of soda glass.
  • Long tapered tip
  • With constriction for cotton plug
  • Available with or without cotton plug
Certifications: ISO 7712
Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    7 mm
  • Balené:
    250/box
  • Kapacita:
    2 ml
  • Popis:
    Pre-plugged
  • Délka:
    230 mm