Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
Test tubes
5 ml, 75 mm, 12 mm, PS, 1000/bag
Katalogové číslo RATI3514030
Dodavatel:   RATIOLAB
Test tubes
Katalogové číslo RATI3514030
Dodavatel:  RATIOLAB
Test tubes
Test tubes
5 ml, 75 mm, 12 mm, PS, 1000/bag
Přejít na:
Price
588,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
PS, clear or PP, translucent.
  • PS: Good thermal resistance. PP: Very good thermal resistance, autoclavable
  • PS: Good chemical resistance. PP: Very good chemical resistance
  • Robust, economical
Universal tubes for a wide range of applications.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    12 mm
  • Balené:
    1000/bag
  • Kapacita:
    5 ml
  • Délka:
    75 mm
  • Materiál:
    PS