Orders LinkContactUsLinkComponent
Kryoboxy
Kryoboxy
5×5, Tubes 11,0 mm Ø, Bílá, 68×68×30 mm
Catalog # RATI5160036
Supplier:   RATIOLAB
Kryoboxy
Catalog # RATI5160036
Supplier:  RATIOLAB
Kryoboxy
Kryoboxy
5×5, Tubes 11,0 mm Ø, Bílá, 68×68×30 mm
Price
405,00 Kč
Log in for availability
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Kryoboxy, lepenkové, pro skladování kryogenních vialek při nízkých teplotách.
  • voděodolná povrchová úprava
  • pořadače objednávejte prosím zvláš
  • různé výšky a Pět barev
Specifications
  • Přihrádky:
    5×5
  • Určeno pro:
    Tubes 11,0 mm Ø
  • Š×H×V vnějš.:
    68×68×30 mm
  • Barva:
    Bílá