Orders LinkContactUsLinkComponent
Kryoboxy
Kryoboxy
-, -, Bílá, 75×75×50 mm
Katalogové číslo RATI5160035
Dodavatel:   RATIOLAB
Kryoboxy
Katalogové číslo RATI5160035
Dodavatel:  RATIOLAB
Kryoboxy
Kryoboxy
-, -, Bílá, 75×75×50 mm
Přejít na:
Price
873,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Kryoboxy, lepenkové, pro skladování kryogenních vialek při nízkých teplotách.
  • voděodolná povrchová úprava
  • pořadače objednávejte prosím zvláš
  • různé výšky a Pět barev
Specifikace
  • Přihrádky:
    -
  • Určeno pro:
    -
  • Š×H×V vnějš.:
    75×75×50 mm
  • Barva:
    Bílá