Orders LinkContactUsLinkComponent
methylcyklohexan, Sigma-Aldrich®
methylcyklohexan, Sigma-Aldrich®
2440, Glass bottle, 100 mL
  SIAL300306-100ML
 :   Merck
methylcyklohexan, Sigma-Aldrich®
  SIAL300306-100ML
 :  Merck
 :  108-87-2
methylcyklohexan, Sigma-Aldrich®
methylcyklohexan, Sigma-Aldrich®
2440, Glass bottle, 100 mL
 :  108-87-2
2 660,00 Kč
1 * 100 mL
  •  :108-87-2
  •  :C₆H₁₁CH₃
  •  :MFCD00001497
  •  :98.19
  •  :13,06074
  •  :101 °C (1013 hPa)
  •  :–126 °C
  •  :0,7693 g/cm³ (20 °C)
  •  :–4 °C
  •  :Ambient
  •  :203-624-3
  •  :2296
  •  :3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  •  :Density: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2440