SODIUM SULFIDE NONAHYDRATE, >=98%, ACS R 1 * 3 kg
Katalogové číslo 208043-3KG
Dodavatel: Honeywell Chemicals
SODIUM SULFIDE NONAHYDRATE, >=98%, ACS R 1 * 3 kg
Katalogové číslo 208043-3KG
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Frequently Bought Together
Salicylát sodný ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlorid draselný 99.0-100.5% USP, Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlorid draselný, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Octan sodný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlorid sodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Voda, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Hydrogenftalát draselný, EMSURE® Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Chlorid sodný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Chlorid sodný 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlorid sodný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Dithionit sodný, EMPLURA®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Chlorid barnatý dihydrát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Octan amonný ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Síran hořečnatý, (dried basis) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals