Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonia solution 25%, TECHNICAL
4229, Plastový sud, 17 kg
Katalogové číslo 21191.450
Korozi způsobující
Dráždivý
Životní prostředí
Dodavatel:   VWR Chemicals
Ammonia solution 25%, TECHNICAL
Katalogové číslo 21191.450
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  1336-21-6
Ammonia solution 25%, TECHNICAL
Ammonia solution 25%, TECHNICAL
4229, Plastový sud, 17 kg
Přejít na:
Číslo CAS:  1336-21-6
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 17 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
  • Číslo CAS:1336-21-6
  • Vzorec:NH₃
  • MDL číslo:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Bod varu:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–60…–57,5 °C
  • Hustota:0,907 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    Min. 24 - 26 %
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastový sud
  • Bal.:
    17 kg
  • Sekvence:
    4229
Specifikace