Orders LinkContactUsLinkComponent
Mopy ploché, QuickTask™
Mopy ploché, QuickTask™
15, Tyč QuickConnect™, nerezová ocel, pro polypropylenový rám QuickTask™ 2740, Šedá, 1520 mm
Katalogové číslo 141-0960
Dodavatel:   CONTEC
Mopy ploché, QuickTask™
Katalogové číslo 141-0960
Dodavatel:  CONTEC
Mopy ploché, QuickTask™
Mopy ploché, QuickTask™
15, Tyč QuickConnect™, nerezová ocel, pro polypropylenový rám QuickTask™ 2740, Šedá, 1520 mm
Přejít na:
Price
2 700,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Systém mopů QuickTask™ Řada produktů QuickTask™ nabízí mopy vyrobené z tkaného polyesteru, polyesteru/celulózy, mikrovlákna/pěny a mikrovlákna, tyto jsou jednoduše připevněny k otočnému rámu a rychloupínací tyči QuickConnect. Rámy mopu QuickTask™ jsou k dispozici v nerezové oceli nebo z odolného klávovatelného polypropylenu.
  • všechny mopy jsou kompatibilní s širokou řadou chemikálií a dezinfekčních prostředků
  • přizpůsobeny k mytí podlah, včetně podlah v čistých prostorách
  • TASK0300 je ideální pro účinné mytí podlah ošetřených polymerizací
Návleky na mop, QuickTask™:
Návleky na mop z tkaného polyesteru TASK0200 a TASK0250: Tyto jednorázové návleky na mopy jsou nejlehčí z řady QuickTask™. Jsou vyrobeny ze savého vrstveného tkaného polyesteru, speciálně určené k použití na hladkém povrchu, rovnoměrně nanáší čisticí prostředky a odstraňují kontaminanty. Práno v čistém prostředí pro použití v kritických aplikacích. Určeno pro jednorázové použití.
Návleky na mop z mikrovlákna se smyčkovým zakončením TASK0300: Nejsavější návleky řady QuickTask™, konstrukce návleků TASK030™ s malými smyčkami z mikrovlákna zajišťuje vynikající výkon při odstraňování kapalin, reziduí a dalších kontaminantů téměř ze všech povrchů. Materiál z mikrovlákna je zárukou výborné savosti a kompletního procesu mytí na mokrých površích. Lze opakovaně prát a klávovat. Velice účinný na podlahy ošetřené polymerizací.
Návleky na mop z tkaného polyesteru se smyčkovým zakončením TASK0400: Nejčistší a nejodolnější mopy z celé řady, středně dlouhé smyčky se přizpůsobí téměř každému tvaru povrchu, takže jsou velice vhodné pro sokly a výstupky kolem dveří/oken. Práno a baleno v čistých prostorách třídy ISO 4 s nízkým úletem částic. Díky konstrukci z tkaného polyesteru jsou velice savé a vytřou dosucha mokré povrchy. Díky středně dlouhým smyčkám snadno vyčistí nerovné povrchy. Lze opakovaně prát a klávovat.
Návleky na mop z polyesteru/celulózy TASK0500 a TASK0550: Nelehčí návleky řady QuickTask™ jsou TASK0500 a TASK0550 s povrchem z polyesteru/celulózy s výplní z polyesterového vlákna. Ideální pro ekonomické jednorázové použití. Vysoce savý mop je ideální pro odstraňování slabšího znečištění, reziduí a biofilmů.
Návleky na mop z polyesteru/celulózy TASK0600 a TASK0650: Jedinečný povrch z mikrovlákna s pěnovou výplní zajistí výborný kontakt s podlahou, savost a dokonalé vyčištění povrchu. Mikrovlákno s abrazivními proužky zdokonaluje proces mytí od nanesení čisticího prostředku až do posledního kroku celého procesu. TASK0650 jsou k dispozici ve validované sterilní variantě. Díky své odolnosti a ekonomickému využití jsou vhodné pro kritická prostředí.
Rámy QuickTask™ a tyče QuickConnect™:
Nerezové a klávovatelné polypropylenové tyče k mopům QuickTask™. Pevné a lehké výkyvné rámy z nerezové oceli nebo modrého kopolymeru polypropylenu. Snadná instalace a nasazení mopu QuickTask™. Kompatibilní s většinou používaných čisticích a dezinfekčních prostředků. Rám 2749 je kompatibilní se všemi tyčemi Contec QuickConnect™. Všechny součásti systému QuickTask™ jsou zcela klávovatelné.
Looped polyester knit mop heads TASK0400: The cleanest and most durable mop head in the range, the medium length loops will conform to almost any shape, making it especially suitable for coving bases and wall/floor joints. Laundered and packed in an ISO Class 4 Cleanroom for a very low level of particulates. Knitted tube microfiber polyester construction provides exceptional sorbency and drying of wet surfaces. Medium-loop design allows easy contact with irregular surfaces. Can be repeatedly laundered and autoclaved.
Specifikace
  • Barva:
    Šedá
  • Popis:
    Tyč QuickConnect™, nerezová ocel, pro polypropylenový rám QuickTask™ 2740
  • Délka:
    1520 mm
  • Sekvence:
    15