Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample tubes
02, 5 ml, Round bottom, PP, 12,5×90 mm, non-sterile, with screw cap
Katalogové číslo SEMA3199
Dodavatel:   SEMADENI
Sample tubes
Katalogové číslo SEMA3199
Dodavatel:  SEMADENI
Sample tubes
Sample tubes
02, 5 ml, Round bottom, PP, 12,5×90 mm, non-sterile, with screw cap
Přejít na:
Price
1 690,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
PP, with screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Specifikace
  • Type:
    non-sterile, with screw cap
  • Kapacita:
    5 ml
  • Materiál:
    PP
  • Sekvence:
    02
  • Velikost:
    12,5×90 mm
  • Základna:
    Round bottom