Orders LinkContactUsLinkComponent
Titration beakers
10, 100 ml, Titrační kádinka, PP, 20 ml
Katalogové číslo 661-0120
Dodavatel:   Mettler - Toledo
Titration beakers
Katalogové číslo 661-0120
Dodavatel:  Mettler - Toledo
Titration beakers
10, 100 ml, Titrační kádinka, PP, 20 ml
Přejít na:
Price
8 890,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 480 KS
Product Details & Documents
Disposable titration beakers made from Polypropylene.
  • Flexible, not breakable like traditional glass lab beakers
  • Disposable after use
  • Convenient 20 ml graduations make quick measurements easier
  • Good chemical resistance for the majority of common lab applications
Specifikace
  • Interval stupnice:
    20 ml
  • Kapacita:
    100 ml
  • Popis:
    Titrační kádinka, PP
  • Sekvence:
    10