Příslušenství
32, Disk výběrový, černý, G 7855
Katalogové číslo 141-0842
Dodavatel: MIELE
Přejít na:
Product Details & Documents
- For lower and upper baskets
- With 7 x 7 mm perforations
- Stainless steel
Specifikace
- Popis:Disk výběrový, černý
- Sekvence:32
- Určeno pro:G 7855