PIG® medium and large mobile container kits
05, Spill kit, Oil-Only, includes 120 mat pads, 8 socks, 12 pillows and 10 disposal bags, 168,3 L, 730×570×1050 mm
Katalogové číslo 121-0072
Dodavatel: NEW PIG
Přejít na:
Product Details & Documents
Fast, effective response to indoor and outdoor spills.
- Durable, wheeled 240 and 360 L container is packed with high-quality PIG® absorbents
- Easy to transport supplies directly to the spill site
- Hinged lid makes it easy to get the absorbents you need — just flip it open
- Container with bold Spill Kit lettering for quick identification
- Absorbents are organised for quick, easy response
- Heavy-duty rubber wheels roll easily over nearly any surface
Weather-resistant polyethylene container protects the contents from moisture, dirt and damage (containers are best kept indoors for long-term storage).
Upozornení: To ensure effectiveness and your safety, we recommend that you conduct compatibility and absorption testing of your chemicals with PIG® HAZ-MAT products prior to purchase.
Specifikace
- Popis:Spill kit, Oil-Only, includes 120 mat pads, 8 socks, 12 pillows and 10 disposal bags
- Sekvence:05
- Š×H×V:730×570×1050 mm
- Savost:168,3 L
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



