AMMONIUM CAL SOLUTION 10MG/L 1 * 500 mL
Katalogové číslo YSIA003842
Dodavatel: YSI ENVIRONMENTAL
Frequently Bought Together
pH buffers, ready to use
Dodavatel: WTW
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
Síran 1000 mg/l ve vodě standard for ion chromatography
Dodavatel: VWR Chemicals
Starch 1% in aqueous solution stabilised Reag. Ph. Eur. 1085103
Dodavatel: VWR Chemicals
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
Draslík 10.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné (from KNO<sub>3</sub>) ARISTAR® standard pro ICP
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Conductivity standards at 25 °C, potassium chloride solutions
Dodavatel: VWR Chemicals
Xylenol orange triturate 1% (w/w) in potassium nitrate Reag. Ph. Eur. 1096301
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Primary colour solutions, Reagent Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Buffer solutions in sachets
Dodavatel: Mettler - Toledo
Roztoky pufrů v sáčcích, Certipur®, Supelco®
Dodavatel: Merck
AMMONIUM CAL SOLUTION 1MG/L 1 * 500 mL
Dodavatel: YSI ENVIRONMENTAL